Trichloressigsäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ROTH3744.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: TCA
- CAS Nummer:76-03-9
- Formel:Cl₃CCOOH
- MDL-Nummer:MFCD00004177
- Molekulargewicht:163.39 g/mol
- Merck-Index:13,09700
- Siedepunkt:196 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:54…56 °C
- Dichte:1,63 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-927-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg



