Hydrochinon
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. ROTH3586.3
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- CAS Nummer:123-31-9
- Formel:C₆H₄(OH)₂
- MDL-Nummer:MFCD00002339
- Molekulargewicht:110.11 g/mol
- Merck-Index:13,04833
- Siedepunkt:285 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:172 °C
- Dichte:1,332 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:165 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-617-8
- UN:3077
- ADR:9,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg