AuftragsverfolgungKontakt
Hydrochinon | Avantor
Hydrochinon
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. ROTH3586.2
Ätzend
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Hydrochinon
Katalognr. ROTH3586.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  123-31-9
Hydrochinon
Hydrochinon
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  123-31-9
Preis
29.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
  • CAS Nummer:123-31-9
  • Formel:C₆H₄(OH)₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002339
  • Molekulargewicht:110.11 g/mol
  • Merck-Index:13,04833
  • Siedepunkt:285 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:172 °C
  • Dichte:1,332 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:165 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-617-8
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g