AuftragsverfolgungKontakt
Hydrochinon
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
  ROTH3586.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Hydrochinon
  ROTH3586.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  123-31-9
Hydrochinon
Hydrochinon
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
 :  123-31-9
SFr. 20.30
1 * 100 g
 :  1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
  •  :123-31-9
  •  :C₆H₄(OH)₂
  •  :MFCD00002339
  •  :110.11 g/mol
  •  :13,04833
  •  :285 °C (1013 hPa)
  •  :172 °C
  •  :1,332 g/cm³ (20 °C)
  •  :165 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :204-617-8
  •  :3077
  •  :9,III
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..