AuftragsverfolgungKontakt
Calciumhydroxid
10 kg
Katalognr. ROTH3529.2
Ätzend
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Calciumhydroxid
Katalognr. ROTH3529.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  1305-62-0
Calciumhydroxid
10 kg
CAS Nummer:  1305-62-0
Preis
SFr. 81.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Slaked lime, Calcium dihydroxide
  • CAS Nummer:1305-62-0
  • Formel:Ca(OH)₂
  • MDL-Nummer:MFCD00010901
  • Molekulargewicht:74.09 g/mol
  • Merck-Index:13,01675
  • Schmelzender Platingehalt:550 °C
  • Dichte:2,24 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-137-3
  • UN:3262
  • ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10 kg