Chloroform
25 L
Katalognr. ROTH3313.5
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
- CAS Nummer:67-66-3
- Formel:CHCl₃
- MDL-Nummer:MFCD00000826
- Molekulargewicht:119.38 g/mol
- Merck-Index:13,02160
- Siedepunkt:61,7 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–63 °C
- Dichte:1,4832 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-663-8
- UN:1888
- ADR:6.1,III
- ERREICHEN:05-2114614906-45
Technische Daten
Technische Daten
- VE:25 L