AuftragsverfolgungKontakt
Wasser
30 L
  ROTH3175.2
Marketsource
 :   Roth Carl
Wasser
  ROTH3175.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7732-18-5
Wasser
30 L
 :  7732-18-5
SFr. 64.70
1 * 30 L
 :  Hydrogen oxide
  •  :7732-18-5
  •  :H₂O
  •  :MFCD00011332
  •  :18.02 g/mol
  •  :13,10098
  •  :100 °C (1013 hPa)
  •  :0 °C
  •  :1 g/cm³ (4 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-791-2
  • VE:
    30 L