Agarose
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. ROTH2267.4
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:9012-36-6
- MDL-Nummer:MFCD00081294
- Schmelzender Platingehalt:60…90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-731-8
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 g