AuftragsverfolgungKontakt
Cavity slides | Avantor
Cavity slides
Cavity slides, Klar, 1, 3 - 4 mm, 22 mm
Katalognr. HECH42415010
Cavity slides
Katalognr. HECH42415010
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides, Klar, 1, 3 - 4 mm, 22 mm
Preis
SFr. 242.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Cavity microscopy slides.
  • Ground edges
  • Made from clear glass
Suitable for staining applications in microscopy.
Technische Daten
  • Anz. Wells:
    1
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Cavity slides
  • Seq:
    04
  • Stärke:
    3 - 4 mm
  • Loch-Ø:
    22 mm