Eimer, TruCLEAN™
TruCLEAN™ Eimer, Rot, 25 L
Katalognr. 129-0103
Anbieter: PERFEX
Direkt zu
Product Details & Documents
Temperaturbeständige Polypropyleneimer mit Edelstahlgriffen.
- Eimer greifen ineinander, wenn sie nebeneinander gestellt werden
- Porenfreie, superglatte Oberfläche verhindert mikrobielles Wachstum
- Geprägte Graduierungen in Englisch für genaues Messen
- Edelstahlgriffe rosten, korrodieren oder oxidieren nicht
- Autoklavierbar, Gamma-ETO-Sterilisationskompatibel
- Unempfindlich gegen die meisten Chemikalien, Lösungsmittel und Reinigungsmittel
Die Eimer sitzen fest im Wagenboden, sodass während des Transports kein Verschütten möglich ist.
Ideal für jede kritische Produktionsumgebung. Kompatibel mit TruCLEAN Pro-Wischsystemen.
Technische Daten
- Kapazität:25 L
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:TruCLEAN™ Eimer
- Seq:08