VWR®, Laborlogbücher
Laborbuch, Tierhaltung, Schwarz, 168
Katalognr. 818-0103
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Beschichteter Kunstleder-Einband. Strapazierfähig, auch für raue Laborbedingungen geeignet. Säurefreies, archivsicheres Papier (90 g/qm). Zur Erfassung und Protokollierung der Daten von Laborgeräten, Temperaturerfassungen, Waagen-Kalibrierungen, Reagenzien, Tierhaltung und Probeneingängen.
- Protokoll-Seiten mit spezifischen Spaltenüberschriften für eine einfache Dateneintragung
- Seiten sind sektionsweise gebunden, so dass das Buch immer flach aufliegt
- Wasserfest und strapazierfähig
Die Bücher entsprechen den Richtlinien der GLP, GMP und GCP.
Zertifizierung: Die Bücher entsprechen den Richtlinien der GLP, GMP und GCP.
Balance Calibration Log Book, Notes.pdf Balance Calibration Log Book, Page Sample.pdf Balance Calibration Log Book, User Data.pdf Reagent Log Book, Notes.pdf Reagent Log Book, Page Sample.pdf
Mehr
Technische Daten
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Laborbuch, Tierhaltung
- Seq:02
- Seitenzahl:168