VWR®, Laborlogbücher
Laborbuch, Laborgeräte, Rot, 96
Katalognr. 818-0102
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Beschichteter Kunstleder-Einband. Strapazierfähig, auch für raue Laborbedingungen geeignet. Säurefreies, archivsicheres Papier (90 g/qm). Zur Erfassung und Protokollierung der Daten von Laborgeräten, Temperaturerfassungen, Waagen-Kalibrierungen, Reagenzien, Tierhaltung und Probeneingängen.
- Protokoll-Seiten mit spezifischen Spaltenüberschriften für eine einfache Dateneintragung
- Seiten sind sektionsweise gebunden, so dass das Buch immer flach aufliegt
- Wasserfest und strapazierfähig
Die Bücher entsprechen den Richtlinien der GLP, GMP und GCP.
Zertifizierung: Die Bücher entsprechen den Richtlinien der GLP, GMP und GCP.
Dokumente
Balance Calibration Log Book, Notes.pdf Balance Calibration Log Book, Page Sample.pdf Balance Calibration Log Book, User Data.pdf Reagent Log Book, Notes.pdf Reagent Log Book, Page Sample.pdf
Technische Zeichnung
Mehr
Page Samples VWR Log Book 2016.pdf VWR Laboratory Notebooks VWR® for Calibrations VWR® for Weighing VWR® For Your Space
Produktliteratur
Mehr
TDS_VWR_LABORATORY_LOG_BOOKS_SPECIAL_PURPOSE.pdf
Produktspezifikation
Technische Daten
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Laborbuch, Laborgeräte
- Seq:01
- Seitenzahl:96