AuftragsverfolgungKontakt
Rührflügel | Avantor
Rührflügel
, Propellerflügel, Welle Ø 8 mm, 75×18×3 mm, Schlüsselweite 15 mm
Katalognr. BOHLC440-08
Anbieter:   Bohlender
Rührflügel
Katalognr. BOHLC440-08
Anbieter:  Bohlender
Rührflügel
Rührflügel
, Propellerflügel, Welle Ø 8 mm, 75×18×3 mm, Schlüsselweite 15 mm
Preis
SFr. 131.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rührflügel aus PTFE, mit einem Satz Klemmschrauben aus einer PTFE/PEEK-Verbindung.
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Erzeugt eine axiale Strömung
Mittels Klemmschrauben können die Blätter fest auf Rührwellen fixiert werden. Zum leichten Aufbau wird ein Gabelschlüssel mitgeliefert.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Technische Daten
  • Typ:
    Propellerflügel, Welle Ø 8 mm, 75×18×3 mm, Schlüsselweite 15 mm
  • Seq:
    01