AuftragsverfolgungKontakt
Ausgangsstoffe
Ausgangsstoffe
Hefeextrakt, Pulver, 50 kg
Katalognr. 1.13885.9050
Ausgangsstoffe
Katalognr. 1.13885.9050
Anbieter:  
CAS Nummer:  
Ausgangsstoffe
Hefeextrakt, Pulver, 50 kg
CAS Nummer:  
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
HEFEEXTRAKT (GEPULV.) F.MIK. 1 * 25 kg Katalognr.1.13885.9025
Product 1.13885.9025 is a replacement for 1.13885.9050 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Produkte von Merck bieten hochwertige Qualität für Anwendungen auf dem Gebiet der Biotechnologie.
  • Alle Produkte stammen von einem Hersteller
  • Gleichbleibende Qualität und kostengünstig durch Großabnahme
  • Maßanfertigung gemäß vom Kunden erstellten Protokollen mit ausgezeichneter Qualitätskontrolle
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certifications: Gemäß DIN ISO 9001-2000 und ISO 11133.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    50 kg
  • Bezeichnung:
    Hefeextrakt, Pulver