AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity cells, two-electrode, Orion™ | Avantor
Conductivity cells, two-electrode, Orion™
2-Elektroden-Zelle 013016MD, konstant 0,1 cm⁻¹, Edelstahl, MiniDIN, 1 m-Kabel, 013016MD, 2-electrode, 0,01 - 300 µS/cm, 0,1 cm-1, Edelstahl, MiniDIN, 1 m-Kabel, Laboratory use, ultra pure water
Katalognr. 663-0181
Anbieter:   Thermo Orion
Conductivity cells, two-electrode, Orion™
Katalognr. 663-0181
Anbieter:  Thermo Orion
Conductivity cells, two-electrode, Orion™
Conductivity cells, two-electrode, Orion™
2-Elektroden-Zelle 013016MD, konstant 0,1 cm⁻¹, Edelstahl, MiniDIN, 1 m-Kabel, 013016MD, 2-electrode, 0,01 - 300 µS/cm, 0,1 cm-1, Edelstahl, MiniDIN, 1 m-Kabel, Laboratory use, ultra pure water
Preis
SFr. 953.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These versatile conductivity cells are intended for laboratory and field use.
  • Available in a variety of materials and measurement ranges
011010A and 011020A are designed for use with 555A, 550A, 162A, 136A, 135A, 131S, 130A meters.
011010, 011020 and 011050 are designed for use with 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus meters.
011050MD, 011510MD, 013016MD and 018020MD are designed for use with Star series meters.
Technische Daten
  • Leitfähigkeit:
    0,01 - 300 µS/cm
  • Anschluss:
    MiniDIN, 1 m-Kabel
  • Für:
    Laboratory use, ultra pure water
  • Typ:
    013016MD, 2-electrode
  • Bezeichnung:
    2-Elektroden-Zelle 013016MD, konstant 0,1 cm⁻¹, Edelstahl, MiniDIN, 1 m-Kabel
  • Material:
    Edelstahl
  • Zellkonstante:
    0,1 cm-1
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ORIOO13017
    Ersatz-Durchflusszelle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 296.00