AuftragsverfolgungKontakt
Septum caps, Nalgene® | Avantor
Septum caps, Nalgene®
38 - 430
Katalognr. NALG342178-0384
Septum caps, Nalgene®
Katalognr. NALG342178-0384
Septum caps, Nalgene®
Septum caps, Nalgene®
38 - 430
Preis
SFr. 1’100.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 240 ST
Product Details & Documents
HDPE with silicone/PTFE septum.
  • Sterile 10⁻⁶ SAL
  • No adhesives used to attach septum to high density polyethylene closure
  • Non-cytotoxic and non-pyrogenic
  • Dual septum material for improved gas barrier
Technische Daten
  • Verschlussgröße:
    38 - 430
  • Cat. No.:
    NALG342178-0384
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung