Bördel-/Schnapprandfläschchen, Target® Snap-It™
Fläschchen mit Schnappverschluss, ohne Beschriftungsfeld, , 2,00 ml, Flacher Boden, 12×32 mm, Glas, Klar, Ja, PE, Klar, Rotes PTFE/weißes Silikon
Katalognr. NSCAC4011-73
Anbieter: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Bördel-/Schnapprandfläschchen, Target® Snap-It™
Katalognr. NSCAC4011-73
Anbieter: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Fläschchen bestehen aus qualitativ hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas.
- Weite Öffnung, leichteres Füllen und größere Öffnung
- Kompabilität mit Autosamplern für 12 × 32 mm-Vials
- Mit Schnappkappen oder Aluminium-Bördelverschlüssen verwendbar
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PE
- Ø×H:12×32 mm
- Septum:Rotes PTFE/weißes Silikon
- Kapazität:2,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Fläschchen mit Schnappverschluss, ohne Beschriftungsfeld
- Material:Glas
- Seq:12
- Verschluss-Farbe:Klar
- Boden:Flacher Boden
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..