AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser, quadratisch | Avantor
Deckgläser, quadratisch
25×25 mm, #1
Katalognr. MENZBC025025A113
Anbieter:   Epredia
Deckgläser, quadratisch
Katalognr. MENZBC025025A113
Anbieter:  Epredia
Deckgläser, quadratisch
Deckgläser, quadratisch
25×25 mm, #1
Preis
SFr. 169.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Deckgläser aus vorgewaschenem, reinweißen D 263 M Borosilikatglas der hydrolytischen Klasse 1.
  • Hohe Spektraltransmission, gleichmäßige Stärkequalität
  • Keine Blasen oder Mängel, garantiert hohe optische Homogenität
  • Hochtransparent und achromatisch: praktisch frei von Farbverzerrungen
Für in vitro-Diagnostik (IVD) in Medizin, Biologie und Forschung.
Zertifizierung: DIN ISO 719 ; DIN ISO 12 116 ; DIN ISO 695.
Dokumente
Technische Daten
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    25×25 mm
  • Seq:
    40