Transferpipetten, Fine Tip
Fine tip, maxi, 4,8 ml, 22 µl, 147 mm, +, Bulk
Katalognr. ALPCLW4236
Anbieter: Alpha Laboratories
Direkt zu
Product Details & Documents
Nicht toxisches, lebensmitteltaugliches LDPE.
- Für sorgfältige Kontrolle und Übertragung von kleinen Volumina
- Ideal für die Entfernung von Überstandsmedien, Objektträgervorbereitung und Gelbeladung
Dokumente
Technische Daten
- Verpackt:Bulk
- Steril:+
- Kapazität:4,8 ml
- Bezeichnung:Fine tip, maxi
- Länge:147 mm
- Seq:13
- Tropfen-Volumen:22 µl