AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, with thermometer
1,000 - 1,300 g/ml, 0,005 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
  GERI0157WG
 :   GERING
Density hydrometers, with thermometer
  GERI0157WG
 :  GERING
Density hydrometers, with thermometer
Density hydrometers, with thermometer
1,000 - 1,300 g/ml, 0,005 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
SFr. 85.40
1 * 1 ST
These density hydrometers with thermometer are calibrated at 20 °C.
  • Temperaturbereich:
    0…35 °C
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,005 g/ml
  • Messbereich:
    1,000 - 1,300 g/ml