Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
KIT SUREBLUE TMB 1-C MW (4X100ML) 1 * 1 KIT
Katalognr. KPLI52-00-02
Anbieter:
SERACARE LIFE SCIENCES
Zertifikate
Bild vergrößern
KIT SUREBLUE TMB 1-C MW (4X100ML) 1 * 1 KIT
Katalognr. KPLI52-00-02
Anbieter:
SERACARE LIFE SCIENCES
Zertifikate
Zugehörige Informationen
Dokumentation
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Dokumentation
Frequently Bought Together
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
Anbieter: VWR Collection
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Anbieter: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Anbieter: Corning
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Anbieter: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Anbieter: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF