AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech | Avantor
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC cell, 0 - 150 mS, 1,0 cm⁻¹, 0...80 °C, 16×144 mm, 6-pin, 1 m cable, CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 meters
Katalognr. EUTECONSEN91W
Anbieter:   EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Katalognr. EUTECONSEN91W
Anbieter:  EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC cell, 0 - 150 mS, 1,0 cm⁻¹, 0...80 °C, 16×144 mm, 6-pin, 1 m cable, CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 meters
Preis
SFr. 253.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laboratory electrodes for measuring conductivity and temperature.
  • Stainless steel rings, PP and ultem-body
  • 6-pin, 8 pin or BNC connector
  • For use with different Eutech meters
Technische Daten
  • Leitfähigkeit:
    0 - 150 mS
  • Anschluss:
    6-pin, 1 m cable
  • Ø×L:
    16×144 mm
  • Für:
    CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 meters
  • Bezeichnung:
    Conductivity/ATC cell
  • Seq:
    01
  • Temperatur:
    0...80 °C
  • Zellkonstante:
    1,0 cm⁻¹