Kaliumiodid
250
: Lovibond
: Dipotassium diiodide, Kali iodide
- :7681-11-0
- :Kl
- :MFCD00011405
- :166 g/mol
- :13,07727
- :1330 °C (1013 hPa)
- :686 °C
- :3,13 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :231-659-4
- VE:250