Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kühler, Allihn | Avantor
Kühler, Allihn
400 mm, 29/32 NS, - NS,
Katalognr. WITG1.724.400
Anbieter:   witeg Labortechnik
Kühler, Allihn
Katalognr. WITG1.724.400
Anbieter:  witeg Labortechnik
Kühler, Allihn
Kühler, Allihn
400 mm, 29/32 NS, - NS,
Preis
SFr. 164.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Kondensieren von Dämpfen. Mit oder ohne mit Normschliffe. Wasseranschluss mit Glasdüsen.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Kern:
    29/32 NS
  • Mantellänge:
    400 mm
  • Hülse:
    - NS
  • Seq:
    05