Standard ground joints
19/26 NS, - NS, 17 mm
Katalognr. QUTW1045
Anbieter: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Connections, quartz glass, with standard ground joint according to DIN 12 249.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving high resistance to temperature changes.
Technische Daten
- Kern:19/26 NS
- Hülse:- NS
- Rohr A-Ø:17 mm
- Seq:07
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..