AuftragsverfolgungKontakt
Kühler, Graham | Avantor
Kühler, Graham
250 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Katalognr. WITG1.737.250
Anbieter:   witeg Labortechnik
Kühler, Graham
Katalognr. WITG1.737.250
Anbieter:  witeg Labortechnik
Kühler, Graham
Kühler, Graham
250 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Preis
SFr. 171.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Spulentyp, Graham-Muster, geeignet für Rückfluss- oder Destillationsarbeiten. Wasseranschluss mit Glasoliven.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Kern:
    24/29 NS
  • Mantellänge:
    250 mm
  • Hülse:
    24/29 NS
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.