Kühler, Graham
250 mm, 29/32 NS, - NS
Katalognr. WITG1.734.250
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Spulentyp, Graham-Muster, geeignet für Rückfluss- oder Destillationsarbeiten. Wasseranschluss mit Glasoliven.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Kern:29/32 NS
- Mantellänge:250 mm
- Hülse:- NS