AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
FEP replacement tubing, 500 mm; with a long screw connection; Ext.Ø 1,9 mm, Int.Ø 1,1 mm
Katalognr. HELL040-101-722
Anbieter:   Hellma
Zubehör
Katalognr. HELL040-101-722
Anbieter:  Hellma
Zubehör
Zubehör
FEP replacement tubing, 500 mm; with a long screw connection; Ext.Ø 1,9 mm, Int.Ø 1,1 mm
Preis
SFr. 43.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    FEP replacement tubing, 500 mm; with a long screw connection; Ext.Ø 1,9 mm, Int.Ø 1,1 mm
  • Seq:
    4