AuftragsverfolgungKontakt
Bacteria prepared slides | Avantor
Bacteria prepared slides
Bacteria microscope slides
Katalognr. 763-0361
Anbieter:   LIEDER JOHANNES
Bacteria prepared slides
Katalognr. 763-0361
Anbieter:  LIEDER JOHANNES
Bacteria prepared slides
Bacteria prepared slides
Bacteria microscope slides
Preis
SFr. 166.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
This bacteriological slide includes.
  • Streptococcus
  • Diphtheria bacilli
  • Spirillum
  • Staphylococcus
  • Oral flora
  • Septic arthritis
  • Syphilis
  • Tuberculosis (Tb)
  • Tetanus germs
  • Coliform
  • Salmonella germs
  • Typhoid fever germs
Lieferinformationen: Supplied with pictures and explanatory texts.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bacteria microscope slides