Labeling tapes, TX
Label printer tape, Polyester, Thermal transfer, Schwarz/rot, PT-7000/8000, 24 mm×15 m
Katalognr. BROTTX-451
Anbieter: BROTHER
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Druckermodell:PT-7000/8000
- Printing method:Thermal transfer
- Farbe:Schwarz/rot
- Bezeichnung:Label printer tape
- Abmessungen:24 mm×15 m
- Material:Polyester
- Seq:22