AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkörbe | Avantor
Drahtkörbe
120×80×120 mm
Katalognr. 215-3300
Anbieter:   HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Katalognr. 215-3300
Anbieter:  HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Drahtkörbe
120×80×120 mm
Preis
167.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Punktgeschweißtes Edelstahlgitter 8×8×1 mm
  • Elektrolytisch poliert
  • Mit verstärkten Rändern
Diese Körbe können zum Transport, zur Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien verwendet werden.
Technische Daten
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    120×80×120 mm