AuftragsverfolgungKontakt
Standard valves
4 mm, 9 mm
Katalognr. COWI016.704.9.2
Anbieter:   COWIE
Standard valves
Katalognr. COWI016.704.9.2
Anbieter:  COWIE
Standard valves
Standard valves
4 mm, 9 mm
Preis
SFr. 43.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
  • Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
  • Valves may be sterlised at 135 °C
  • Very good chemical resistance
Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    4 mm
  • Seq:
    12
  • Für Schlauch A-Ø:
    9 mm