AuftragsverfolgungKontakt
Absorptionsküvetten mit Deckeln | Avantor
Absorptionsküvetten mit Deckeln
Halb-Mikroküvetten, mit PTFE-Deckel, Ext. Ø: 12,5×12,5 mm, , 45 mm, 8,5 - 20 mm, 1400 µl, 10 mm, QS: Quarzglas, Hochleistung für Messungen im UV/Vis-Bereich von 200 - 2500 nm
Katalognr. 634-9122
Anbieter:   Hellma
Absorptionsküvetten mit Deckeln
Katalognr. 634-9122
Anbieter:  Hellma
Absorptionsküvetten mit Deckeln
Absorptionsküvetten mit Deckeln
Halb-Mikroküvetten, mit PTFE-Deckel, Ext. Ø: 12,5×12,5 mm, , 45 mm, 8,5 - 20 mm, 1400 µl, 10 mm, QS: Quarzglas, Hochleistung für Messungen im UV/Vis-Bereich von 200 - 2500 nm
Preis
SFr. 196.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hellma® High Precision Quarzglas Halb-Mikroküvetten für Absorptionsmessungen im UV/Vis-Bereich, 10-50 mm Schichtdicke, mit Deckel
  • Küvetten mit PTFE-Deckel
  • 10 bis 50 mm Schichtdicke
  • Höchste Präzision
  • Ausgezeichnete Transmission
  • Nachhaltig hergestellt
Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet.
Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit und Parallelität aus. Dies garantiert kontinuierlich reproduzierbare Messergebnisse.
Chemikalienbeständig und thermisch verbunden: Hellma® Präzisions-Küvetten werden thermisch verbunden und nicht geklebt, sie erhalten dadurch eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen und Chemikalien. Ein ungewolltes Austreten von Flüssigkeiten wird dadurch verhindert.
Ausgezeichnete Transmission: Durch die Verwendung ausgewählter Hochleistungs-Quarzgläser erreichen Hellma® Präzisionsküvetten eine hervorragende Transmission >82% für exakte Messergebnisse.
Sichere Handhabung: Hellma® Präzisions-Küvetten haben gefaste Kanten, die ein sicheres und angenehmes Handling ermöglichen. Zudem wird die Gefahr von Absplitterungen minimiert.
Nachhaltig: Hellma® Präzisions-Küvetten können problemlos gereinigt und wiederverwendet werden und somit langfristig in Gebrauch bleiben. Eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative.
 : Hellma® Präzisions-Küvetten werden nach EN ISO 9001/EN ISO 14001 hergestellt und erfüllen höchste optische Standards. Die Konformitätserklärung ist als Download auf der Hellma-Website verfügbar. Weitere Zertifikate (Werkszeugnis 2.2 und Abnahmeprüfzeugnis 3.1) sind auf Anfrage erhältlich.
 : Küvettenpaare sind spektral kalibriert.
Technische Daten
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Volumen:
    1400 µl
  • Fenstermaterial:
    QS: Quarzglas, Hochleistung für Messungen im UV/Vis-Bereich von 200 - 2500 nm
  • Bezeichnung:
    Halb-Mikroküvetten, mit PTFE-Deckel, Ext. Ø: 12,5×12,5 mm
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    1
  • Spitzenhöhe:
    8,5 - 20 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 634-1146
    PTFE-Stopfen mit NS7-Anschluss
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 21.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 634-1145
    PTFE-Stopfen mit NS5-Anschluss
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 21.90