AuftragsverfolgungKontakt
Glass beads
Glass beads, solid, 8 mm
  201-0282
Glass beads
  201-0282
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 8 mm
SFr. 37.10
1 * 1 kg
Solid glass.
For packing distillation columns.
  • Ø:
    8 mm
  • Bezeichnung:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    09