AuftragsverfolgungKontakt
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 4 mm
Katalognr. 201-0278
Glass beads
Katalognr. 201-0278
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 4 mm
Preis
SFr. 33.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Solid glass.
For packing distillation columns.
Technische Daten
  • Ø:
    4 mm
  • Bezeichnung:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    04