AuftragsverfolgungKontakt
Glass beads | Avantor
Glass beads
3 mm
Katalognr. 201-0538
Glass beads
Katalognr. 201-0538
Glass beads
Glass beads
3 mm
Preis
SFr. 32.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Solid glass.
For packing distillation columns.
Technische Daten
  • Ø:
    3 mm
  • Seq:
    03