Rührflügel
, 90 mm, 2,5 mm, 24 mm
Katalognr. WITG1.496.090
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Rührflügel aus PTFE.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Tiefe:2,5 mm
- Breite:90 mm
- Höhe:24 mm
- Seq:02