AuftragsverfolgungKontakt
Rührflügel
, 50 mm, 2,5 mm, 24 mm
Katalognr. WITG1.496.050
Anbieter:   witeg Labortechnik
Rührflügel
Katalognr. WITG1.496.050
Anbieter:  witeg Labortechnik
Rührflügel
Rührflügel
, 50 mm, 2,5 mm, 24 mm
Preis
15.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rührflügel aus PTFE.
 :
 :
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Tiefe:
    2,5 mm
  • Breite:
    50 mm
  • Höhe:
    24 mm
  • Seq:
    01