Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhähne, zwei Richtungen, rechtwinklig, 8,0 mm, 24 NS
Katalognr. LENZ02962408
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Bohrung Ø:8,0 mm
- Bezeichnung:Vakuumabsperrhähne, zwei Richtungen, rechtwinklig
- Seq:19
- Hahn:24 NS