Dropping pipettes
Tropfpipette, Glas, mit deutscher Aufschrift „Normal 20 Tropfen = 1 g“, ohne Gummisauger, 85 mm
Catalog # 612-3759
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Dropping pipettes made of clear glass. Available in different styles.
Specifications
- Bezeichnung:Tropfpipette, Glas, mit deutscher Aufschrift „Normal 20 Tropfen = 1 g“, ohne Gummisauger
- Länge:85 mm