Messkolben gem. Kohlrausch
200 ml
WITG3.671.200
Borosilikatglas 3.3
- Blaue Ringmarken und Beschriftungen
- Kapazität:200 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.