AuftragsverfolgungKontakt
Cheers, tray | Avantor
Cheers, tray
180×240×17 mm
Katalognr. 216-0423
Anbieter:   VITLAB
Cheers, tray
Katalognr. 216-0423
Anbieter:  VITLAB
Cheers, tray
Cheers, tray
180×240×17 mm
Preis
SFr. 22.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of melamine, white.
  • Rounded corners
  • Smooth surfaces, easy to clean
  • Stable and self-supporting
Practical tray for instruments, tools, and sensitive utensils.
Technische Daten
  • B×T×H:
    180×240×17 mm