Faltenbälge
45/40 NS, 170 mm, 45/40 NS
BOHLH906-14
Faltenbälge, aus PTFE, mit spitzen Falten und mit Dichtungsringen auf der Außenseite des Schliffkerns.
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Für Vakuumanwendungen geeignet
- Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
- Zum Ausgleich von Vibrationen durch Vakuumpumpen
- Zum Längenausgleich bei Erwärmung von Kolonnen und als Winkelversatz
- Kern:45/40 NS
- Hülse:45/40 NS
- Seq:05
- Gesamtlänge:170 mm
- Cat. No.:BOHLH906-14