Schraubverschlüsse
GL 40
Katalognr. 215-2802
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, schwarz.
Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hitzebeständig bis 110 °C
- Nur geeignet für Flaschen 215-2814 bis 215-2819
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Services:
Technische Daten
- Gewinde:GL 40
- Seq:5