AuftragsverfolgungKontakt
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
25 - 120 cSt, 2,8 mm
  SIMEVF2030
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
  SIMEVF2030
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
25 - 120 cSt, 2,8 mm
SFr. 276.00
1 * 1 ST
Titanium anodised aluminium flow cups for measurement of relative viscosity.
  • Each cup has an engraved unique serial number
  • Design of cup and orifice facilitate cleaning process
  • Deep well surrounding the top of the cup to catch any overflow
 : ASTM D1200
 : Supplied with plastic case and internal soft protective material.
  • Messbereich:
    25 - 120 cSt
  • Seq:
    02
  • Becheröffnung:
    2,8 mm
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • 769-1150
    Dreifußstativ (260 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 273.00
  •  
    Bezeichnung
  • SIMEVF2063
    Glass plate (100×100 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 66.60
  •  
    Bezeichnung
  • SIMEDI0076
    Stoppuhr, digital
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
  •  
    Bezeichnung
  • SIMEVF2062
    Ringstativ für Fließbecher
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
  •  
    Bezeichnung
  • 769-1151
    Viskositätsrechner, für die Umrechnung der Fließzeit in Viskosität
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
  •  
    Bezeichnung
  • 769-1131
    Temperiermantel mit Dreifuß, für DIN- und ASTM-Auslaufbecher
    1 * 1 ST - SFr. 722.00