Bienenwachs
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. ROTH5830.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Wax, bees
- CAS Nummer:8012-89-3
- MDL-Nummer:MFCD00132754
- Schmelzender Platingehalt:∼64 °C
- Dichte:0,95 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-383-7
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg