AuftragsverfolgungKontakt
Calciumchlorid | Avantor
Calciumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. ROTHA119.1
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Calciumchlorid
Katalognr. ROTHA119.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  10043-52-4
Calciumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  10043-52-4
Preis
SFr. 26.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
  • CAS Nummer:10043-52-4
  • Formel:CaCl₂
  • MDL-Nummer:MFCD00010903
  • Molekulargewicht:110.98 g/mol
  • Merck-Index:14,01659
  • Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:772 °C
  • Dichte:2,174 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:233-140-8
  • ERREICHEN:01-2119494219-28
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg