Behälter, Securitainer®
880 ml, 100 mm, 109 mm, 109 mm
Catalog # COVE109X100/01
Supplier: COVERA
Jump to:
Product Details & Documents
Der SECURITAINER® aus weißem PP ist ein effektiver Sicherheitsbehälter. Er dient hauptsächlich zwei Verwendungszwecken: als Transportbehälter für einzelne Glasvials und als Verpackung für Materialien und Substanzen, die empfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind.
- Die Originalitätssicherung garantiert, dass die Verpackung nicht geöffnet wurde - für eine höhere Sicherheit des Produkts
- Der Verschluss verhindert die Manipulation von Vials, Etiketten und derer Inhalte
- Die starke, aber leichte Konstruktion schützt die Inhalte effektiv
- Einfache Handhabung
- Deckel sind separat zu bestellen
Specifications
- Verschlussgröße:109 mm
- Kapazität:880 ml
- Höhe:100 mm
- Seq:11
- Ø Hals:109 mm