AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Traceable®, Taschenthermometer | Avantor
VWR® Traceable®, Taschenthermometer
–50…+300 °C, ±1,5 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 3,5×89 mm, 178/260 mm, H: 178 mm, 28,5 g
Katalognr. 620-2025
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Traceable®, Taschenthermometer
Katalognr. 620-2025
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Traceable®, Taschenthermometer
VWR® Traceable®, Taschenthermometer
–50…+300 °C, ±1,5 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 3,5×89 mm, 178/260 mm, H: 178 mm, 28,5 g
Preis
SFr. 75.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sicheres Thermometer für Messungen in Erde, Küvetten, Reagenzgläsern, Lebensmitteln, Inkubatoren, Petroleumkohlenwasserstoffen und für praktisch alle Laboranalysen. Die Messwerte werden jede Sekunde aktualisiert.
  • Einzigartiges, flaches Design, geringes Gewicht und integrierter Clip: Perfekt für die Hemdtasche
  • „HOLD“-Taste friert einen Messwert für späteres Ablesen ein; eine andere Taste wechselt zwischen °F und °C
  • Speicherfunktion ruft Minimum/Maximum-Messwerte über jeden beliebigen Zeitraum ab
Edelstahlfühler (Ø×L: 3,5×89 mm).
Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Länge: 178 mm
Gewicht: 28,5 g
Zertifizierung: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferinformationen: Wird mit Schutzkoffer, Silberoxid-Batterie, Fühler und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.
Technische Daten
  • Messbereich:
    –50…+300 °C
  • Auflösung:
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
  • Gewicht:
    28,5 g
  • Länge:
    178/260 mm
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    H: 178 mm
  • Genauigkeit:
    ±1,5 °C
  • Fühler:
    3,5×89 mm