AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Traceable® Full Scale (Plus) Digitalthermometer
VWR® Traceable® Full Scale (Plus) Digitalthermometer
–50…+250 °C, ±1,0 (−20…+100) °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 53,3 mm, Ø 53,3 mm
Katalognr. 620-2058
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Traceable® Full Scale (Plus) Digitalthermometer
Katalognr. 620-2058
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Traceable® Full Scale (Plus) Digitalthermometer
VWR® Traceable® Full Scale (Plus) Digitalthermometer
–50…+250 °C, ±1,0 (−20…+100) °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 53,3 mm, Ø 53,3 mm
Preis
SFr. 103.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Thermometer mit LCD und magnetischer Rückseite ermöglichen die Platzierung auf einer metallischen Oberfläche (Inkubatoren, Gefrierschränke, Wasserbäder). Sie verfügen über eine aufklappbare Staffelei zur Verwendung auf einem Labortisch und einen Federverschluss zum Anbringen an jeder Kante.
  • Einstechspitze
  • Funktion verfügbar bei den Modellen 620-1664 und 620-2089: Messwert wird jede Sekunde aktualisiert
  • Modell 620-2089: Hoch-/Tief-Alarm, Maximum-/Minimum-Speicher und „HOLD“-Funktion
Edelstahlsonde (Ø 3,5 mm) und 3 Meter Kabel.
Certifications: Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Ordering information:
Delivery information: Lieferung mit Traceable®-Kalibrierungszertifikat und 1,5-Volt-Batterie für 12 bis 18 Monate Dauerbetrieb.
Packaging:
Caution:
Technische Daten
  • Ø:
    53,3 mm
  • Messbereich:
    –50…+250 °C
  • Auflösung:
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    Ø 53,3 mm
  • Genauigkeit:
    ±1,0 (−20…+100) °C